p-Toluonitril 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 4-Methylbenzoesäurenitril, 4-Methylbenzonitril, p-Methylbenzonitril

OR1709-1KG OR1709-250G OR1709-50G
APOSOR1709-1KGEA 377 EUR
APOSOR1709-1KG APOSOR1709-250G APOSOR1709-50G
p-Toluonitril 97%
p-Toluonitril
Formel: C₈H₇N
Molecular Weight: 117,15 g/mol
Siedepunkt: 217 °C
Schmelzpunkt: 26…28 °C
Dichte: 0,981 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 85 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001827
CAS-Nummer: 104-85-8

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR