2-Chlor-4-ethylpyrimidin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR17114-1G OR17114-5G
APOSOR17114-1GEA 219 EUR
APOSOR17114-1G APOSOR17114-5G
2-Chlor-4-ethylpyrimidin 98%
2-Chloro-4-ethylpyrimidine
Formel: C₆H₇ClN₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD10699651
CAS-Nummer: 188707-99-5