2-Brom-5-iodnitrobenzol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Bromo-4-Iodo-2-nitrobenzene
OR17118-1G
OR17118-250MG
OR17118-5G
APOSOR17118-1GEA
37.7
EUR
APOSOR17118-1G
APOSOR17118-250MG
APOSOR17118-5G
2-Brom-5-iodnitrobenzol 97%
2-Brom-5-iodnitrobenzol
Formel:
C₆H₃BrINO₂ Molecular Weight: 327,9000 g/mol Schmelzpunkt: 93…95 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12547765 CAS-Nummer: 713512-18-6 |