4,5-Dimethoxy-o-phenylenediamine dihydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4,5-Dimethoxybenzene-1,2-diamine dihydrochloride
OR17128-1G OR17128-250MG
APOSOR17128-1GEA 212 EUR
APOSOR17128-1G APOSOR17128-250MG
4,5-Dimethoxy-o-phenylenediamine dihydrochloride
4,5-Dimethoxy-o-phenylenediamine dihydrochloride
Formel: C₈H₁₂N₂O₂·2HCl
Molecular Weight: 241,12 g/mol
Schmelzpunkt: 266…268 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00190674
CAS-Nummer: 131076-14-7