Benzil dioxime
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR17131-100G OR17131-25G
APOSOR17131-100GEA 143 EUR
APOSOR17131-100G APOSOR17131-25G
Benzil dioxime
Benzil dioxime
Formel: C₁₄H₁₂N₂O₂
Schmelzpunkt: 237…240 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002113
CAS-Nummer: 23873-81-6
EINECS: 245-921-0