4,4-Dimethylpiperidin
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR17132-1G OR17132-5G
APOSOR17132-1GEA 180 EUR
APOSOR17132-1G APOSOR17132-5G
4,4-Dimethylpiperidin
4,4-Dimethylpiperidin
Formel: C₇H₁₅N
Molecular Weight: 113,2 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04037433
CAS-Nummer: 4045-30-1
UN: 2735
ADR: 8,II