1-Boc-3-iodoindole-5-carbonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Cyano-3-iodo-1H-indole, N-BOC protected
OR1717-1G
OR1717-5G
APOSOR1717-1GEA
21.9
EUR
APOSOR1717-1G
APOSOR1717-5G
1-Boc-3-iodoindole-5-carbonitrile 98%
1-Boc-3-iodoindole-5-carbonitrile
Formel:
C₁₄H₁₃IN₂O₂ Molecular Weight: 368.174 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05864767 CAS-Nummer: 864685-26-7 UN: 2811 ADR: 6.1 III |