Acetondimethylacetal 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 2,2-Dimethoxypropan

OR17208-2.5L OR17208-500ML
APOSOR17208-2.5LEA 207 EUR
APOSOR17208-2.5L APOSOR17208-500ML
Acetondimethylacetal 98%
Acetondimethylacetal
Formel: C₅H₁₂O₂
Molecular Weight: 104,15 g/mol
Siedepunkt: 79…81 °C
Schmelzpunkt: –47 °C
Dichte: 0,848 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: –11 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008479
CAS-Nummer: 77-76-9
EINECS: 201-056-0
UN: 3271
ADR: 3,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR