Cyclopropancarbonsäurechlorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Cyclopropancarbonylchlorid
OR17255-100G
OR17255-25G
OR17255-250G
APOSOR17255-100GEA
66.7
EUR
APOSOR17255-100G
APOSOR17255-25G
APOSOR17255-250G
Cyclopropancarbonsäurechlorid 98%
Cyclopropancarbonsäurechlorid
Formel:
C₄H₅ClO Molecular Weight: 104,54 g/mol Siedepunkt: 119…121 °C Dichte: 1,152 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 23 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00001277 CAS-Nummer: 4023-34-1 EINECS: 223-684-4 UN: 3286 ADR: 3+6.1+8,II |
Learn more
![](/m-de.vwr.com/de_DE/images/about_vwr_275x315.jpg)