1-Boc-piperazin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: tert-Butyl 1-piperazinecarboxylate, tert-butyl piperazine-1-carboxylate
OR1731-100G OR1731-250G
APOSOR1731-100GEA 26.1 EUR
APOSOR1731-100G APOSOR1731-250G
1-Boc-piperazin 98%
1-Boc-piperazin
Formel: C₉H₁₈N₂O₂
Molecular Weight: 186,25 g/mol
Siedepunkt: 98…100 °C
Schmelzpunkt: 43…48 °C
Flammpunkt: 113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00075265
CAS-Nummer: 57260-71-6