2-Amino-2-methylpropanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Amino-2-methyl-1-propanol, Isobutanolamin
OR1740T-1KG
OR1740T-500G
APOSOR1740T-1KGEA
106
EUR
APOSOR1740T-1KG
APOSOR1740T-500G
2-Amino-2-methylpropanol 95%
AMP (2-Amino-2-methylpropanol)
Used for the preparation of buffer solutions, suitable for the determination of alkaline phosphatase.
Formel:
(CH₃)₂C(NH₂)CH₂OH Molecular Weight: 89,14 g/mol Siedepunkt: 164…167 °C Schmelzpunkt: 24…32 °C Dichte: 0,934 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 68 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008051 CAS-Nummer: 124-68-5 EINECS: 204-709-8 |