1-{[Isocyano(phenyl)methyl]sulfonyl}-4-methylbenzol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(1-Phenyl-1-tosyl)methyl Isocyanide, α-Tosylbenzyl Isocyanide, α-(p-Toluenesulphonyl)benzyl Isocyanide, alpha-(p-Toluenesulphonyl)benzyl Isocyanide, alpha-Tosylbenzyl Isocyanide
OR1744-1G
OR1744-5G
APOSOR1744-1GEA
78.3
EUR
APOSOR1744-1G
APOSOR1744-5G
1-{[Isocyano(phenyl)methyl]sulfonyl}-4-methylbenzol 97%
a-Tosylbenzyl isocyanide
Formel:
C₁₅H₁₃NO₂S Molecular Weight: 271.3342 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04114776 CAS-Nummer: 36635-66-2 |