2-Amino-3-brombenzonitril
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR17500-1G
OR17500-5G
OR17500-10G
APOSOR17500-1GEA
21.9
EUR
APOSOR17500-1G
APOSOR17500-5G
APOSOR17500-10G
2-Amino-3-brombenzonitril
2-Amino-3-brombenzonitril
Formel:
C₇H₅BrN₂ Molecular Weight: 197.03 g/mol Schmelzpunkt: 119…121 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05670539 CAS-Nummer: 114344-60-4 |