3-(Methylamino)propanamide hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-(Methylamino)propanamide
OR17506-5G OR17506-1G
APOSOR17506-5GEA 554 EUR
APOSOR17506-5G APOSOR17506-1G
3-(Methylamino)propanamide hydrochloride
3-(Methylamino)propanamide hydrochloride
Formel: C₄H₁₁ClN₂O
Molecular Weight: 138,6 g/mol
Dichte: 1,052 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11226474
CAS-Nummer: 4874-17-3