(1-Acetylpiperidin-4-yl)acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR17507-1G OR17507-5G
APOSOR17507-1GEA 198 EUR
APOSOR17507-1G APOSOR17507-5G
(1-Acetylpiperidin-4-yl)acetic acid
(1-Acetylpiperidin-4-yl)acetic acid
Formel: C₉H₁₅NO₃
Molecular Weight: 185.22 g/mol
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12027293
CAS-Nummer: 885274-84-0