3-Hydroxypicolinamid
Lieferant: Apollo Scientific
OR17509-1G OR17509-250MG
APOSOR17509-1GEA 105 EUR
APOSOR17509-1G APOSOR17509-250MG
3-Hydroxypicolinamid
3-Hydroxypicolinamid
Formel: C₆H₆N₂O₂
Schmelzpunkt: 193…197 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006302
CAS-Nummer: 933-90-4