Ethyl-2-(brommethyl)acrylat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Ethyl 2-(bromomethyl)acrylate
OR17520-5G
OR17520-25G
APOSOR17520-5GEA
21.9
EUR
APOSOR17520-5G
APOSOR17520-25G
Ethyl-2-(brommethyl)acrylat 95%
Ethyl-2-(bromomethyl)acrylate
Formel:
C₆H₉BrO₂ Molecular Weight: 193,04 g/mol Siedepunkt: 38 °C/0,8mmHg Dichte: 1,398 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 81 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00031518 CAS-Nummer: 17435-72-2 UN: 3265 ADR: 8,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...