5-Hydroxy-2-nitrobenzaldehyd 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR17521-5G OR17521-10G
APOSOR17521-5GEA 21.9 EUR
APOSOR17521-5G APOSOR17521-10G
5-Hydroxy-2-nitrobenzaldehyd 95+%
5-Hydroxy-2-nitrobenzaldehyd
Formel: C₇H₅NO₄
Molecular Weight: 167,12 g/mol
Schmelzpunkt: 165…169 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007332
CAS-Nummer: 42454-06-8
EINECS: 255-832-9