2-Methyloxazole-4-carboxaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Methyloxazole-4-carbaldehyde
OR17528-1G
APOSOR17528-1GEA 55.1 EUR
APOSOR17528-1G
2-Methyloxazole-4-carboxaldehyde 97%
2-Methyloxazole-4-carboxaldehyde
Formel: C₅H₅NO₂
Molecular Weight: 111,1 g/mol
Schmelzpunkt: 70…75 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03265461
CAS-Nummer: 113732-84-6