3-(Acetylsulfanyl)-2-benzylpropansäure 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-[(Acetylthio)methyl]-3-phenylpropionic Acid
OR17540-5G OR17540-25G OR17540-100G
APOSOR17540-5GEA 21.9 EUR
APOSOR17540-5G APOSOR17540-25G APOSOR17540-100G
3-(Acetylsulfanyl)-2-benzylpropansäure 96%
2-[(Acetylthio)methyl]-3-phenylpropionic acid
Formel: C₁₂H₁₄O₃S
Molecular Weight: 238,30 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00236751
CAS-Nummer: 91702-98-6