2-Brom-5-chlor-3-methylpyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Brom-5-chlor-3-picolin
OR17542-1G OR17542-5G
APOSOR17542-1GEA 21.9 EUR
APOSOR17542-1G APOSOR17542-5G
2-Brom-5-chlor-3-methylpyridin
2-Bromo-5-chloro-3-methylpyridine
Formel: C₆H₅BrClN
Molecular Weight: 206,47 g/mol
Schmelzpunkt: 36…37 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03095062
CAS-Nummer: 65550-77-8