2,5-Dibromo-4-methylthiazole
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2,5-Dibromo-4-methyl-1,3-thiazole
OR17553-1G OR17553-250MG
APOSOR17553-1GEA 34.8 EUR
APOSOR17553-1G APOSOR17553-250MG
2,5-Dibromo-4-methylthiazole
2,5-Dibromo-4-methylthiazole
Formel: C₄H₃Br₂NS
Molecular Weight: 256.96 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD09260910
CAS-Nummer: 79247-78-2
UN: 2811
ADR: 6.1 III