1,3-Cyclohexandiol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Cyclohexan-1,3-diol
OR17557-25G
APOSOR17557-25GEA
184
EUR
APOSOR17557-25G
1,3-Cyclohexandiol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) 97%
1,3-Cyclohexandiol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel:
C₆H₁₂O₂ Molecular Weight: 116,16 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00039458 CAS-Nummer: 504-01-8 |