6-Brom-2-chlorchinolin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR17558-1G
OR17558-5G
OR17558-10G
APOSOR17558-1GEA
21.9
EUR
APOSOR17558-1G
APOSOR17558-5G
APOSOR17558-10G
6-Brom-2-chlorchinolin
6-Bromo-2-chloroquinoline
Formel:
C₉H₅BrClN Molecular Weight: 242.50 g/mol Schmelzpunkt: 148…150 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04115272 CAS-Nummer: 1810-71-5 |