1-Acetylpiperidin-4-amin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-Acetyl-4-aminopiperidine
OR17566-5G OR17566-1G
APOSOR17566-5GEA 125 EUR
APOSOR17566-5G APOSOR17566-1G
1-Acetylpiperidin-4-amin 97%
1-Acetylpiperidin-4-amin
Formel: C₇H₁₄N₂O
Molecular Weight: 142.2000 g/mol
Schmelzpunkt: 46…53 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03412449
CAS-Nummer: 160357-94-8