tert-Butyl-4-(4-aminophenyl)piperazine-1-carboxylate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Boc-4-(4-aminophenyl)piperazine, tert-Butyl 4-(4-aminophenyl)piperazine-1-carboxylate
OR17567-25G
APOSOR17567-25GEA
87
EUR
APOSOR17567-25G
tert-Butyl-4-(4-aminophenyl)piperazine-1-carboxylate 98%
tert-Butyl-4-(4-aminophenyl)piperazine-1-carboxylate
Formel:
C₁₅H₂₃N₃O₂ Molecular Weight: 277,36 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04115065 CAS-Nummer: 170911-92-9 |