1-(2-Morpholinoethyl)-1H-pyrazol-4-boronsäurepinakolester 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-(2-(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazol-1-yl)ethyl)morpholine
OR17572-1G OR17572-5G
APOSOR17572-1GEA 112 EUR
APOSOR17572-1G APOSOR17572-5G
1-(2-Morpholinoethyl)-1H-pyrazol-4-boronsäurepinakolester 98%
1-(2-Morpholinoethyl)-1H-pyrazol-4-boronsäurepinakolester
Formel: C₁₅H₂₆BN₃O₃
Molecular Weight: 307,1962 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD08062342
CAS-Nummer: 864754-18-7