3-Bromo-2-methoxyaniline
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Bromo-o-anisidine, 2-Amino-6-bromoanisole
OR17601-1G
OR17601-5G
OR17601-10G
APOSOR17601-1GEA
21.9
EUR
APOSOR17601-1G
APOSOR17601-5G
APOSOR17601-10G
3-Bromo-2-methoxyaniline
3-Bromo-2-methoxyaniline
Formel:
C₇H₈BrNO Molecular Weight: 202,05 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13186737 CAS-Nummer: 116557-46-1 UN: 2810 ADR: 6.1,III |