Monomethyl-trans-1,4-cyclohexanedicarboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR17609-100G OR17609-25G OR17609-5G
APOSOR17609-100GEA 84.1 EUR
APOSOR17609-100G APOSOR17609-25G APOSOR17609-5G
Monomethyl-trans-1,4-cyclohexanedicarboxylate
Monomethyl-trans-1,4-cyclohexanedicarboxylate
Formel: C₉H₁₄O₄
Schmelzpunkt: 128…131 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01311247
CAS-Nummer: 15177-67-0