3-Brom-2-methyl-1-propen
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3-Bromo-2-methylpropene, 2-Methyl-2-propenyl Bromide, 2-Methylallyl Bromide
OR17610-100G
OR17610-25G
OR17610-5G
APOSOR17610-100GEA
284
EUR
APOSOR17610-100G
APOSOR17610-25G
APOSOR17610-5G
3-Brom-2-methyl-1-propen
3-Brom-2-methyl-1-propen
Formel:
C₄H₇Br Molecular Weight: 135,00 g/mol Siedepunkt: 94…95 °C Dichte: 1,339 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 7 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00134155 CAS-Nummer: 1458-98-6 UN: 2924 ADR: 3+8,II |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...