4-Brom-2,6-dinitrotoluol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR17614-1G OR17614-5G
APOSOR17614-1GEA 36.4 EUR
APOSOR17614-1G APOSOR17614-5G
4-Brom-2,6-dinitrotoluol
4-Brom-2,6-dinitrotoluol
Formel: C₇H₅BrN₂O₄
Molecular Weight: 261.03 g/mol
Schmelzpunkt: 86…89 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07357280
CAS-Nummer: 95192-64-6
UN: 2811
ADR: 6.1 III