1H-Indazole-4-carbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Formylindazole, 1H-Indazole-4-carboxaldehyde, 4-Formyl-1H-indazole
OR17651-1G
OR17651-5G
APOSOR17651-1GEA
55.1
EUR
APOSOR17651-1G
APOSOR17651-5G
1H-Indazole-4-carbaldehyde 95%
1H-Indazole-4-carbaldehyde
Formel:
C₈H₆N₂O Molecular Weight: 146,15 g/mol Schmelzpunkt: 166…167 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD06738279 CAS-Nummer: 669050-70-8 |