4-Methyl-1-piperazineacetic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR17668-10G
OR17668-1G
APOSOR17668-10GEA
148
EUR
APOSOR17668-10G
APOSOR17668-1G
4-Methyl-1-piperazineacetic acid 97%
4-Methyl-1-piperazineacetic acid
Formel:
C₇H₁₄N₂O₂ Schmelzpunkt: 130…133 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03444554 CAS-Nummer: 54699-92-2 |