7-Methoxy-1-tetralon 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 7-Methoxy-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
OR17678-100G OR17678-25G OR17678-500G
APOSOR17678-100GEA 122 EUR
APOSOR17678-100G APOSOR17678-25G APOSOR17678-500G
7-Methoxy-1-tetralon 97%
7-Methoxy-1-tetralon
Formel: C₁₁H₁₂O₂
Schmelzpunkt: 59…64 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001696
CAS-Nummer: 6836-19-7
EINECS: 229-916-0