5-Chlor-o-toluidin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 5-Chloro-2-methylaniline, 2-Amino-4-chlorotoluene
OR17697-100G OR17697-500G OR17697-25G
APOSOR17697-100GEA 31.9 EUR
APOSOR17697-100G APOSOR17697-500G APOSOR17697-25G
5-Chlor-o-toluidin 98%
5-Chlor-o-toluidin
Formel: C₇H₈ClN
Molecular Weight: 141.6 g/mol
Siedepunkt: 236…238 °C
Schmelzpunkt: 20…22 °C
Dichte: 1.18 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 160 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007779
CAS-Nummer: 95-79-4
UN: 3429
ADR: 6.1 III