(1H-Benzo[d]imidazol-2-yl)methanamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR17701-100G OR17701-5G OR17701-25G
APOSOR17701-100GEA 0 EUR
APOSOR17701-100G APOSOR17701-5G APOSOR17701-25G
(1H-Benzo[d]imidazol-2-yl)methanamine 95%
(1H-Benzo[d]imidazol-2-yl)methanamine
Formel: C₈H₉N₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00464052
CAS-Nummer: 5805-57-2
UN: 3259
ADR: 8,III