2-Chloropyrimidine-4,5-diamine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR17704-1G OR17704-250MG
APOSOR17704-1GEA 32.2 EUR
APOSOR17704-1G APOSOR17704-250MG
2-Chloropyrimidine-4,5-diamine
2-Chloropyrimidine-4,5-diamine
Formel: C₄H₅ClN₄
Schmelzpunkt: 230…232 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00047355
CAS-Nummer: 14631-08-4