Quinoxaline-6-acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR17707-1G OR17707-250MG
APOSOR17707-1GEA 380 EUR
APOSOR17707-1G APOSOR17707-250MG
Quinoxaline-6-acetic acid
Quinoxaline-6-acetic acid
Formel: C₁₀H₈N₂O₂
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD09880609
CAS-Nummer: 473932-16-0