Quinoxaline-6-carbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR17708-100MG OR17708-250MG
APOSOR17708-100MGEA 21.9 EUR
APOSOR17708-100MG APOSOR17708-250MG
Quinoxaline-6-carbaldehyde
Quinoxaline-6-carbaldehyde
Formel: C9H6N2O
Molecular Weight: 158,1600 g/mol
Schmelzpunkt: 130…131 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00805834
CAS-Nummer: 130345-50-5