2-Oxa-6-azaspiro[3.5]nonane 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR17716-250MG
OR17716-100MG
APOSOR17716-250MGEA
426
EUR
APOSOR17716-250MG
APOSOR17716-100MG
2-Oxa-6-azaspiro[3.5]nonane 95%
2-Oxa-6-azaspiro[3.5]nonane
Formel:
C₇H₁₃NO Siedepunkt: 208 °C Dichte: 1,04 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 74 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12407095 CAS-Nummer: 1046153-20-1 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...