Phenothiazin 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 10H-Phenothiazine
OR17816-250G OR17816-500G OR17816-5KG
APOSOR17816-250GEA 87 EUR
APOSOR17816-250G APOSOR17816-500G APOSOR17816-5KG
Phenothiazin 99%
Phenothiazin
Formel: C₁₂H₉NS
Molecular Weight: 199,28 g/mol
Siedepunkt: 371 °C
Schmelzpunkt: 182…187 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00005015
CAS-Nummer: 92-84-2
EINECS: 202-196-5