1-Aminopyridiniumiodid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Aminopyridin Hydroiodid, 1-Aminopyridin HI
OR17820-100G
OR17820-25G
APOSOR17820-100GEA
217
EUR
APOSOR17820-100G
APOSOR17820-25G
1-Aminopyridiniumiodid 98%
1-Aminopyridinium iodide
Formel:
C₅H₇IN₂ Molecular Weight: 222.03 g/mol Schmelzpunkt: 159…161 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00051893 CAS-Nummer: 6295-87-0 |