1-(4-Chlorophenyl)ethanamine, technische Qualität
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-(4-Chlorophenyl)ethylamine
OR17821-1G OR17821-5G OR17821-10G
APOSOR17821-1GEA 21.9 EUR
APOSOR17821-1G APOSOR17821-5G APOSOR17821-10G
1-(4-Chlorophenyl)ethanamine, technische Qualität
1-(4-Chlorophenyl)ethanamine
Formel: C₈H₁₀ClN
Molecular Weight: 155,625 g/mol
Siedepunkt: 82,4 °C/2.8mmHg
Dichte: 1,08 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 102 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00044766
CAS-Nummer: 6299-02-1
EINECS: 228-576-0
UN: 2735
ADR: 8,II