Methyl-5-methyl-2-nitrobenzoat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 6-Nitro-m-toluic acid methyll ester, Methyl 6-Nitro-m-toluate, Methyl 5-methyl-2-nitrobenzoate, 5-Methyl-2-nitrobenzoic acid methyll ester
OR17822-1G
APOSOR17822-1GEA 21.9 EUR
APOSOR17822-1G
Methyl-5-methyl-2-nitrobenzoat
Methyl-5-methyl-2-nitrobenzoat
Formel: C₉H₉NO₄
Molecular Weight: 195.1721 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00157275
CAS-Nummer: 20587-30-8