2-Chlorethylmethylether

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 2-Methoxyethylchlorid

OR17824-100G OR17824-25G OR17824-500G
APOSOR17824-100GEA 39.3 EUR
APOSOR17824-100G APOSOR17824-25G APOSOR17824-500G
2-Chlorethylmethylether
2-Chlorethylmethylether
Formel: C₃H₇ClO
Molecular Weight: 94,54 g/mol
Siedepunkt: 89…90 °C
Schmelzpunkt: –55 °C
Dichte: 1,035 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 10 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000972
CAS-Nummer: 627-42-9
EINECS: 210-999-7
UN: 3271
ADR: 3,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR