(2-Methylpyrimidin-5-yl)methanol 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 5-(Hydroxymethyl)-2-methylpyrimidine

OR17837-1G OR17837-5G OR17837-25G
APOSOR17837-1GEA 106 EUR
APOSOR17837-1G APOSOR17837-5G APOSOR17837-25G
(2-Methylpyrimidin-5-yl)methanol 98%
(2-Methylpyrimidin-5-yl)methanol
Formel: C₆H₈N₂O
Molecular Weight: 124.1400 g/mol
Siedepunkt: 237 °C
Schmelzpunkt: 102…103 °C
Dichte: 1.171 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09414732
CAS-Nummer: 2239-83-0

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR