1-Ethinyl-3-nitrobenzol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
(3-Nitrophenyl)acetylen, (3-Nitrophenyl)ethin
OR1784-1G
OR1784-25G
OR1784-5G
APOSOR1784-1GEA
21.9
EUR
APOSOR1784-1G
APOSOR1784-25G
APOSOR1784-5G
1-Ethinyl-3-nitrobenzol 97%
1-Ethinyl-3-nitrobenzol
Formel:
C₈H₅NO₂ Molecular Weight: 147,13 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02181150 CAS-Nummer: 3034-94-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III |