2-(Brommethyl)chinolin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR17841-1G
OR17841-250MG
APOSOR17841-1GEA
55.1
EUR
APOSOR17841-1G
APOSOR17841-250MG
2-(Brommethyl)chinolin
2-(Bromomethyl)quinoline
Formel:
C₁₀H₈BrN Schmelzpunkt: 55…56 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08062399 CAS-Nummer: 5632-15-5 UN: 3077 ADR: 9+EHS,III |