2-Bromchinolin 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR17842-1G OR17842-25G OR17842-5G
APOSOR17842-1GEA 21.9 EUR
APOSOR17842-1G APOSOR17842-25G APOSOR17842-5G
2-Bromchinolin 97%
2-Bromoquinoline
Formel: C₉H₆BrN
Molecular Weight: 208,06 g/mol
Schmelzpunkt: 47…48 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00234480
CAS-Nummer: 2005-43-8

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR