3-Iod-p-toluylsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR17850-100G OR17850-25G OR17850-5G
APOSOR17850-100GEA 82.8 EUR
APOSOR17850-100G APOSOR17850-25G APOSOR17850-5G
3-Iod-p-toluylsäure
3-Iod-p-toluylsäure
Formel: C₈H₇IO₂
Molecular Weight: 262.05 g/mol
Siedepunkt: 329
Schmelzpunkt: 208…212 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010392
CAS-Nummer: 82998-57-0